3-Chloorbenzonitril 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Chlorobenzonitrile
OR5983-100G OR5983-25G
APOSOR5983-100GEA 132 EUR
APOSOR5983-100G APOSOR5983-25G
3-Chloorbenzonitril 99%
3-Chloorbenzonitril
Formule: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Kookpunt: 94 °C/10mmHg
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001798
CAS nummer: 766-84-7