4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59834-1G OR59834-5G
APOSOR59834-1GEA 99.3 EUR
APOSOR59834-1G APOSOR59834-5G
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formule: C₁₂H₈ClNO
Smeltpunt: 107…109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006431
CAS nummer: 14548-48-2