2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59838-1G OR59838-5G OR59838-25G
APOSOR59838-1GEA 30.8 EUR
APOSOR59838-1G APOSOR59838-5G APOSOR59838-25G
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
2-(Methylsulphonyl)pyrimidine
Formule: C₅H₆N₂O₂S
Smeltpunt: 72…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795939
CAS nummer: 14161-09-2