4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59842-1G OR59842-250MG OR59842-5G
APOSOR59842-1GEA 366 EUR
APOSOR59842-1G APOSOR59842-250MG APOSOR59842-5G
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
4-Hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClN₃
MW: 195.65 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861876
CAS nummer: 68500-41-4