Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59844-1G OR59844-5G OR59844-25G
APOSOR59844-1GEA 22 EUR
APOSOR59844-1G APOSOR59844-5G APOSOR59844-25G
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Methyl-4-methoxy-2-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658482
CAS nummer: 181871-73-8