2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59857-1G OR59857-250MG
APOSOR59857-1GEA 24.9 EUR
APOSOR59857-1G APOSOR59857-250MG
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
2,5-Dichlorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₃O
Kookpunt: 95 °C/11,2mmHg
Smeltpunt: 23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035821
CAS nummer: 2905-61-5
EINECS: 220-812-0
UN: 3261
ADR: 8,III