Azetidine hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR59858-1G
OR59858-25G
OR59858-5G
APOSOR59858-1GEA
49.7
EUR
APOSOR59858-1G
APOSOR59858-25G
APOSOR59858-5G
Azetidine hydrochloride 95%
Azetidine hydrochloride
Formule:
C₃H₈ClN Smeltpunt: 300 °C Vlampunt: 152 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191762 CAS nummer: 36520-39-5 |