2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59871-1G OR59871-250MG
APOSOR59871-1GEA 58.4 EUR
APOSOR59871-1G APOSOR59871-250MG
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
2-Bromo-4-chlorothieno[3,2-c]pyridine
Formule: C₇H₃BrClNS
Smeltpunt: 119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 28948-61-0