3-Hydroxypropionic acid 30% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59874-25G OR59874-10G OR59874-50G
APOSOR59874-25GEA 322 EUR
APOSOR59874-25G APOSOR59874-10G APOSOR59874-50G
3-Hydroxypropionic acid 30% in aqueous solution
3-Hydroxypropionic acid
Formule: C₃H₆O₃
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00058998
CAS nummer: 503-66-2
EINECS: 207-974-8