5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59876-25G OR59876-5G
APOSOR59876-25GEA 33.7 EUR
APOSOR59876-25G APOSOR59876-5G
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formule: C₂H₂BrN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00464325
CAS nummer: 37566-39-5