(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR5988-100G
OR5988-500G
OR5988-1KG
APOSOR5988-100GEA
22
EUR
APOSOR5988-100G
APOSOR5988-500G
APOSOR5988-1KG
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH Smeltpunt: 149…151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004347 CAS nummer: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |