2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59880-10G OR59880-25G
APOSOR59880-10GEA 86.2 EUR
APOSOR59880-10G APOSOR59880-25G
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 98%
2-Amino-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₆BN₃O₂
Smeltpunt: 209…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795685
CAS nummer: 402960-38-7