2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59883-1G OR59883-250MG
APOSOR59883-1GEA 22 EUR
APOSOR59883-1G APOSOR59883-250MG
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
2-Methyl-5-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₅H₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01760300
CAS nummer: 40004-69-1