4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 5-Bromo-2-hydroxy-3-xylene
OR59890-100G OR59890-25G OR59890-500G
APOSOR59890-100GEA 46.8 EUR
APOSOR59890-100G APOSOR59890-25G APOSOR59890-500G
4-Bromo-2,6-xylenol 95+%
4-Bromo-2,6-xylenol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Kookpunt: 259
Smeltpunt: 74…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002314
CAS nummer: 2374-05-2
EINECS: 219-153-1