2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59894-1G OR59894-5G OR59894-10G
APOSOR59894-1GEA 33.7 EUR
APOSOR59894-1G APOSOR59894-5G APOSOR59894-10G
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde 98%
2-Amino-4-chlorothiazole-5-carbaldehyde
Formule: C₄H₃ClN₂OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00204993
CAS nummer: 76874-79-8