1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(P-Toluenesulphonyl)imidazole, 1-Tosylimidazole
OR59904-5G OR59904-100G OR59904-25G OR59904-500G
APOSOR59904-5GEA 14.8 EUR
APOSOR59904-5G APOSOR59904-100G APOSOR59904-25G APOSOR59904-500G
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
1-(p-Toluenesulphonyl)imidazole
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂S
MW: 222.26 g/mol
Smeltpunt: 76…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005285
CAS nummer: 2232-08-8