Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 4-methoxybenzylphosphonate
OR59905-10G OR59905-50G
APOSOR59905-10GEA 136 EUR
APOSOR59905-10G APOSOR59905-50G
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Diethyl (4-methoxybenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₄P
MW: 258.25 g/mol
Kookpunt: 136…138 °C/0.7mmHg
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015662
CAS nummer: 1145-93-3