3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N,N-Dimethyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR59907-1G OR59907-5G
APOSOR59907-1GEA 106 EUR
APOSOR59907-1G APOSOR59907-5G
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
3-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₂BNO₃
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863907
CAS nummer: 832114-07-5