(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5991-100G OR5991-25G OR5991-500G
APOSOR5991-100GEA 42.4 EUR
APOSOR5991-100G APOSOR5991-25G APOSOR5991-500G
(3-Chlorophenyl)acetic acid 98+%
(3-Chlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004332
CAS nummer: 1878-65-5
EINECS: 217-520-0