Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Diethyl 2-ethylidenemalonate
OR59915-10G OR59915-25G
APOSOR59915-10GEA 77.5 EUR
APOSOR59915-10G APOSOR59915-25G
Diethyl ethylidenemalonate 95+%
Diethyl ethylidenemalonate
Formule: C₉H₁₄O₄
Kookpunt: 115…118 °C/17mmHg
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009145
CAS nummer: 1462-12-0