Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyrimidine-2-carboxylic acid methyll ester
OR59919-5G OR59919-100G OR59919-25G
APOSOR59919-5GEA 22 EUR
APOSOR59919-5G APOSOR59919-100G APOSOR59919-25G
Methyl pyrimidine-2-carboxylate 97%
Methyl pyrimidine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆N₂O₂
Smeltpunt: 101…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426929
CAS nummer: 34253-03-7