5-Chloro-2-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59920-5G OR59920-1G OR59920-10G
APOSOR59920-5GEA 29.2 EUR
APOSOR59920-5G APOSOR59920-1G APOSOR59920-10G
5-Chloro-2-iodopyridine
5-Chloro-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Smeltpunt: 85…87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368864
CAS nummer: 244221-57-6