2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59926-100G OR59926-25G OR59926-500G
APOSOR59926-100GEA 46.8 EUR
APOSOR59926-100G APOSOR59926-25G APOSOR59926-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO) free radical
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy (TEMPO)
Formule: C₉H₁₈NO
Smeltpunt: 36…40 °C
Vlampunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009599
CAS nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,II