5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Bromo-7-azaindole
OR59927-25G OR59927-100G
APOSOR59927-25GEA 54.1 EUR
APOSOR59927-25G APOSOR59927-100G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 98%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197.04 g/mol
Smeltpunt: 178…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659677
CAS nummer: 183208-35-7