1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
OR59932-1G OR59932-5G OR59932-250MG
APOSOR59932-1GEA 438 EUR
APOSOR59932-1G APOSOR59932-5G APOSOR59932-250MG
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine 95%
1-[4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06617944
CAS nummer: 883291-45-0