5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59948-1G OR59948-5G
APOSOR59948-1GEA 308 EUR
APOSOR59948-1G APOSOR59948-5G
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid 95%
5-Pyridin-4-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07376007
CAS nummer: 216867-32-2