(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
OR59959-100G OR59959-25G
APOSOR59959-100GEA 116 EUR
APOSOR59959-100G APOSOR59959-25G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 130…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861393
CAS nummer: 10236-60-9