3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5996-1G OR5996-10G OR5996-5G
APOSOR5996-1GEA 275 EUR
APOSOR5996-1G APOSOR5996-10G APOSOR5996-5G
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine 95+%
3-Acetyl-2-methyl-1,6-naphthyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202914
CAS nummer: 52816-65-6