Potassium thioacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium ethanethioate
OR59966-100G OR59966-25G
APOSOR59966-100GEA 43.8 EUR
APOSOR59966-100G APOSOR59966-25G
Potassium thioacetate
Potassium thioacetate
Formule: C₂H₃KOS
MW: 114.21 g/mol
Smeltpunt: 240 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137704
CAS nummer: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9 III