Fumaric acid monomethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59971-100G OR59971-25G
APOSOR59971-100GEA 61.4 EUR
APOSOR59971-100G APOSOR59971-25G
Fumaric acid monomethyl ester
Fumaric acid monomethyl ester
Formule: C₅H₆O₄
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063174
CAS nummer: 2756-87-8