3-Bromobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59972-25G OR59972-5G
APOSOR59972-25GEA 40.9 EUR
APOSOR59972-25G APOSOR59972-5G
3-Bromobenzoyl chloride
3-Bromobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄BrClO
Kookpunt: 247…251 °C
Dichtheid: 1,662 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000669
CAS nummer: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
UN: 3265
ADR: 8,III