Ethyl-α-bromophenylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59981-10G OR59981-250G OR59981-50G
APOSOR59981-10GEA 162 EUR
APOSOR59981-10G APOSOR59981-250G APOSOR59981-50G
Ethyl-α-bromophenylacetate
Ethyl-α-bromophenylacetate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Kookpunt: 164 °C/30mmHg
Dichtheid: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013536
CAS nummer: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III