2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59982-1G OR59982-5G
APOSOR59982-1GEA 116 EUR
APOSOR59982-1G APOSOR59982-5G
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Formule: C₅H₉ClO₃
Kookpunt: 71…75 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02094014
CAS nummer: 16024-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II