Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dimethoxyacetaldehyde, 2,2-Dimethoxyacetaldehyde, Dimethoxyethanal
OR59985-100G OR59985-500G OR59985-5G
APOSOR59985-100GEA 80.4 EUR
APOSOR59985-100G APOSOR59985-500G APOSOR59985-5G
Glyoxal dimethyl acetal 60% in aqueous solution
Glyoxal dimethyl acetal
Formule: OHCCH(OCH₃)₂
MW: 104.11 g/mol
Kookpunt: 100…102 °C/759mmHg
Dichtheid: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134410
CAS nummer: 51673-84-8