2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59989-1G OR59989-5G OR59989-10G OR59989-25G
APOSOR59989-1GEA 14.8 EUR
APOSOR59989-1G APOSOR59989-5G APOSOR59989-10G APOSOR59989-25G
2-Chloro-3-nitrotoluene 95%
2-Chloro-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 147 °C/25mmHg
Smeltpunt: 19…21 °C
Dichtheid: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134653
CAS nummer: 3970-40-9
UN: 2433
ADR: 6.1,III