(R)-(-)-sec-Butylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (R)-(-)-2-Butylamine, (R)-(-)-2-Aminobutane
OR59999-1G OR59999-250MG OR59999-5G
APOSOR59999-1GEA 139 EUR
APOSOR59999-1G APOSOR59999-250MG APOSOR59999-5G
(R)-(-)-sec-Butylamine
(R)-(-)-sec-Butylamine
Formule: C₄H₁₁N
Kookpunt: 63 °C
Dichtheid: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –19 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064416
CAS nummer: 13250-12-9
UN: 2733
ADR: 3+8,II