6-Amino-2,4-xylenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4,6-dimethylphenol
OR60001-1G OR60001-5G
APOSOR60001-1GEA 42.4 EUR
APOSOR60001-1G APOSOR60001-5G
6-Amino-2,4-xylenol 98%
6-Amino-2,4-xylenol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137.1790 g/mol
Smeltpunt: 130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007691
CAS nummer: 41458-65-5