2-Amino-4-phenylphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60002-1G OR60002-250MG
APOSOR60002-1GEA 33.7 EUR
APOSOR60002-1G APOSOR60002-250MG
2-Amino-4-phenylphenol 98%
2-Amino-4-phenylphenol
Formule: C₁₂H₁₁NO
Smeltpunt: 198…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059187
CAS nummer: 1134-36-7
EINECS: 214-484-8