1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Dihydro-1-methyl-2H-benzimidazol-2-one, 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR60004-1G OR60004-25G OR60004-5G
APOSOR60004-1GEA 38 EUR
APOSOR60004-1G APOSOR60004-25G APOSOR60004-5G
1-Methyl-2-benzimidazolinone 96%
1-Methyl-2-benzimidazolinone
Formule: C₈H₈N₂O
Smeltpunt: 192…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142654
CAS nummer: 1849-01-0