2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60007-1G OR60007-5G
APOSOR60007-1GEA 57 EUR
APOSOR60007-1G APOSOR60007-5G
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Hydroxy-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06795671
CAS nummer: 1054483-78-1