2-Amino-4,6-dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60009-1G OR60009-5G OR60009-10G
APOSOR60009-1GEA 22 EUR
APOSOR60009-1G APOSOR60009-5G APOSOR60009-10G
2-Amino-4,6-dichloropyridine
2-Amino-4,6-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 108…113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037218
CAS nummer: 116632-24-7