7-Amino-2-methylindazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60014-1G OR60014-5G OR60014-250MG
APOSOR60014-1GEA 24.9 EUR
APOSOR60014-1G APOSOR60014-5G APOSOR60014-250MG
7-Amino-2-methylindazole
7-Amino-2-methylindazole
Formule: C₈H₉N₃
Smeltpunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03787880
CAS nummer: 90223-02-2