Thiophene-3-carboxylic acid amide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60025-1G OR60025-5G
APOSOR60025-1GEA 170 EUR
APOSOR60025-1G APOSOR60025-5G
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Thiophene-3-carboxylic acid amide
Formule: C₅H₅NOS
Smeltpunt: 181…184 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664206
CAS nummer: 51460-47-0