2-Acetyl-5-methylfuran
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(5-Methylfuran-2-yl)ethanone
OR6003-100G OR6003-500G
APOSOR6003-100GEA 130 EUR
APOSOR6003-100G APOSOR6003-500G
2-Acetyl-5-methylfuran
2-Acetyl-5-methylfuran
Formule: C₇H₈O₂
Kookpunt: 100…101 °C/25mmHg
Dichtheid: 1,066 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003243
CAS nummer: 1193-79-9
EINECS: 214-779-1