3-Aminopropylphosphonic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60033-1G OR60033-5G
APOSOR60033-1GEA 66.2 EUR
APOSOR60033-1G APOSOR60033-5G
3-Aminopropylphosphonic acid
3-Aminopropylphosphonic acid
Formule: C3H10NO3P
Smeltpunt: 294 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008222
CAS nummer: 13138-33-5