Dicyclohexylcarbodiimide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dicyclohexylcarbodiimide, DCC, N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
OR60045-100G OR60045-500G
APOSOR60045-100GEA 26.3 EUR
APOSOR60045-100G APOSOR60045-500G
Dicyclohexylcarbodiimide 99%
Dicyclohexylcarbodiimide
Formule: C₁₃H₂₂N₂
MW: 206.33 g/mol
Kookpunt: 154…156 °C/11mmHg
Smeltpunt: 33…36 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011659
CAS nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03123