Pyridazin-4-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60046-1G OR60046-250MG OR60046-5G
APOSOR60046-1GEA 80.4 EUR
APOSOR60046-1G APOSOR60046-250MG APOSOR60046-5G
Pyridazin-4-amine 97%
Pyridazin-4-amine
Formule: C4H5N3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00233975
CAS nummer: 20744-39-2