7-Amino-1-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60056-1G OR60056-500MG
APOSOR60056-1GEA 148 EUR
APOSOR60056-1G APOSOR60056-500MG
7-Amino-1-tetralone
7-Amino-1-tetralone
Formule: C₁₀H₁₁NO
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369817
CAS nummer: 22009-40-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III