3-Chloro-6-iodopyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR60058-1G OR60058-25G OR60058-5G OR60058-100G
APOSOR60058-1GEA 0 EUR
APOSOR60058-1G APOSOR60058-25G APOSOR60058-5G APOSOR60058-100G
3-Chloro-6-iodopyridazine
3-Chloro-6-iodopyridazine
Formule: C₄H₂ClIN₂
Smeltpunt: 110…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08275187
CAS nummer: 135034-10-5