2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR60059-1G
OR60059-500MG
APOSOR60059-1GEA
364
EUR
APOSOR60059-1G
APOSOR60059-500MG
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
2-Chlorothiazole-5-carbonitrile
Formule:
C₄HClN₂S Smeltpunt: 52…57 °C Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD03012290 CAS nummer: 51640-36-9 |